Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Peristaltikpumpe
Diese anwenderfreundliche, digitale Peristaltikpumpe mit Pumpenkopf entspricht den ISO-Präzisionsstandards und bietet eine präzise Drehzahlregelung für die Be- und Abfüllung von Dry-Bags.
Marke: Thermo Scientific™ DB3000A
6270.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entspricht den ISO-Präzisionsstandards und bietet eine präzise Drehzahlregelung für das Befüllen von und die Abfüllung aus Dry-Bags mit der Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Peristaltikpumpe, einer leichten, anwenderfreundlichen und schnell einzurichtenden digitalen Peristaltikpumpe mit Pumpenkopf.
- Nutzen Sie die zahlreichen Fernsteuerungsoptionen– ideal für automatisierte Anwendungen.
- Automatische Abfüllung mit programmierbaren Optionen nach Volumen, Zeit oder geplanten Verzögerungen zwischen Zyklen.
- Präzise und zuverlässige Steuerung der Durchflussrichtung und Drehzahl mit einer digitalen Drehzahlanzeige mit einer Genauigkeit von ± 0,1 % (ISO-Konformität). Häufig verwendete Steuersymbole auf der Tastatur zeigen die verfügbaren Funktionen an.
- Geräuscharme und wartungsfreie Zuverlässigkeit mit einem bürstenlosen Motor.
- Optimieren Sie die Genauigkeit des Systems durch die Kalibrierung der Pumpe während des Prozesses und die Speicherung der Kalibrierungseinstellung. Pro Schlauchgröße kann eine Kalibrierung im System gespeichert werden.
- Unterstützung mehrerer Sprachen für den weltweiten Gebrauch.
- Minimale Ausfallzeiten dank des geringen Wartungsaufwands und der in weniger als 30 Sekunden austauschbaren Schläuche.
- Spritzwassergeschützte Vorderseite.
- Dank der universellen Netzspannung kann die Pumpe auf der ganzen Welt betrieben werden.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Vorführung der Peristaltikpumpe und des Zubehörs wünschen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
ETL, cETL, CE, ROHS | |
LED | |
Inklusive Pumpenmodell 1300-3600 und Pumpenkopf | |
13 in. | |
8 in. | |
9,07 kg |
Dry-Bags Peristaltikpumpe | |
Dry-Bags | |
ABS, pulverbeschichtetes Aluminium | |
8 in. | |
20 lb. | |
115/230 VAC (autom. Auswahl). |