Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
6.50 € - 36.40 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11898892
|
Fisherbrand™
001.1335 |
Weiß | 8 mm | 35 mm |
36.40 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10799681
|
Fisherbrand™
001.1335 |
Weiß | 8 mm | 35 mm | N/A | ||||||
10271861
|
Fisherbrand™
001.1355 |
Weiß | 8 mm | 55 mm |
15.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11808902
|
Fisherbrand™
001.1355 |
Weiß | 8 mm | 55 mm | N/A | ||||||
10736690
|
Fisherbrand™
001.1335-B |
Blau | 8mm | 35 mm |
14.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10877880
|
Fisherbrand™
001.1335-R |
Rot | 8mm | 35 mm |
14.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10062719
|
Fisherbrand™
001.1335-Y |
Gelb | 8mm | 35 mm |
11.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10746690
|
Fisherbrand™
001.1355-Y |
Gelb | 8mm | 55mm |
12.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10586319
|
Fisherbrand™
001.1355-R |
Rot | 8 mm | 55 mm |
10.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10144189
|
Fisherbrand™
001.1355-B |
Blau | 8mm | 55mm |
10.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Doppelte Paddelwirkung für effizientes Rühren und hohe Stabilität
- Neutral oder farbkodiert
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Je 1 |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
8 mm | |
Behälter und Gefäße, Heizrührer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab