Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
Marke:  Fisherbrand™ 001.1355-Y
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10746690
  • 12.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Doppelte Paddelwirkung für effizientes Rühren und hohe Stabilität
  • Neutral oder farbkodiert
  • Autoklavierbar
Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Gelb
Behälter & Gefäße / Heizrührer
55mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
8mm