Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Artikelnummer. 10144189 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
35 mm
55mm
55 mm
Durchmesser (metrisch):
8mm
8 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10144189
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Doppelte Paddelwirkung für effizientes Rühren und hohe Stabilität
  • Neutral oder farbkodiert
  • Autoklavierbar
Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Blau
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8mm
Länge (metrisch) 55mm
Menge Je 1
Typ Doppelendige PTFE-Rührstäbe