Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Artikelnummer. 11898892 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
35 mm
55mm
55 mm
Durchmesser (metrisch):
8mm
8 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11898892
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Doppelte Paddelwirkung für effizientes Rühren und hohe Stabilität
  • Neutral oder farbkodiert
  • Autoklavierbar
Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE.
Spécification
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 35 mm
Menge Je 1
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis