Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
28.42 € - 98.29 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Form | Zylindrisch |
Reinigungsnachweise | PCR-frei |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | PCR-Aufreinigung (unsteril) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Verschlusstyp | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Verschlusstyp | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16618742
![]() |
Eppendorf™
0030108400 |
0,5 mL | 1 Beutel x 500 Röhrchen | Schnappverschluss | 30,000 x g |
52.99 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
16628742
![]() |
Eppendorf™
0030108418 |
1,5 ml | 1 Beutel x 500 Röhrchen | Schnappverschluss | 30,000 x g |
28.42 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
16638742
![]() |
Eppendorf™
0030108426 |
2,0 mL | 1 Beutel x 500 Röhrchen | Schnappverschluss | 25,000 x g |
33.13 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16170371
![]() |
Eppendorf™
0030122348 |
5 mL | 200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) | Schraube | 25.000 x g |
82.39 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15571312
![]() |
Eppendorf™
0030122208 |
15 ml | 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) | Schraube | 19,500 x g |
85.21 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17453703
|
Eppendorf™
0030122275 |
25 ml | 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) | Schraube | 17,000 x g |
88.43 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17423703
|
Eppendorf™
0030108523 |
25 ml | 200 Röhrchen (5 Beutel x 40 Röhrchen) | SnapTec-Kappe | 17,000 x g |
80.92 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15581312
![]() |
Eppendorf™
0030122232 |
50 mL | 200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen) | Schraube | 19,500 x g |
98.29 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15168344
![]() |
Eppendorf™
0030108310 |
5 mL | 4 Bags of 50 | Schnappverschluss | 25.000 x g |
68.11 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Maximieren Sie die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem Sie die Bindung von Probe zu Oberfläche mit diesen Röhrchen deutlich reduzieren. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Röhrchen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung.
- Keine beschichtete Oberfläche, um das Risiko von Probeninterferenzen zu minimieren
- Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.
- Deckelabdichtung für minimale Verdampfungsraten
Spezifikation
Polypropylen | |
Zylindrisch | |
PCR-Aufreinigung (unsteril) |
Unsteril | |
PCR-frei |