Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
Marke: Eppendorf™ 0030108310
62.39 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem Sie die Bindung von Probe zu Oberfläche mit diesen Röhrchen deutlich reduzieren. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Röhrchen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung.
- Der konische Boden ermöglicht den Einsatz in vorhandenen Adaptern und Gestellen
- Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine problemlose Sichtbarkeit der Pellets
- Hergestellt ohne Verwendung von Gleitmitteln, Weichmachern und Bioziden, keinerlei Auswirkungen auf Produkte
- Die Verdunstung von Proben während Aufbewahrung und Inkubation wird durch eine präzise gefertigte Verschlussdichtung auf einem Minimum gehalten
- Ein versehentliches Öffnen des Verschlusses bei -86 bis 80 °C wird durch Scharnierverschlüsse verhindert
- Zentrifugierbar bis zu 25,000 x g ohne ein Zerbrechen der Röhrchen
- Lieferbar in den chargenzertifizierten Reinheitsgraden „Eppendorf“, „PCR-rein“, „Steril“ und „Biopur™“
- Lieferbar in Protein LoBind- und DNA/RNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
- Standard-Qualität (Eppendorf) = unsteril
- PCR-rein = unsteril
- Steril = steril
- Biopur = steril
Zellkultur, Isolierung von Plasmid-DNA und Gesamt-RNA, Liquid Handling
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Klar | |
Polypropylen | |
4 Bags of 50 | |
Nicht steril | |
Ja | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean, DNA LoBind) | |
PCR-frei |
HDPE | |
5 mL | |
200 Tubes | |
200 Röhrchen (4 Beutel x 50) | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
PCR-frei | |
Schnappverschluss | |
25.000 x g |