Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
Marke:  Eppendorf™ 0030122208
77.69 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15571312
  • 85.21 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Maximieren Sie die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem Sie die Bindung von Probe zu Oberfläche mit diesen Röhrchen deutlich reduzieren. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Röhrchen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung.
  • Eppendorf™ LoBind™ Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
  • Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
  • Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.
  • Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
  • Präzise Verschlussdichtung für minimale Verdampfungsraten im Röhrchenformat
  • Ausgelegt für bis zu 30.000 × g (25.000 × g für 2,0 ml-Röhrchen) Zentrifugationsdrehzahl für molekularbiologische Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Klar
Polypropylen
200 Röhrchen (4 Beutel x 50)
Nicht autoklavierbar
PCR-frei
Schraube
Röhrchen
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Grau
15 ml
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
Unsteril
Zylindrisch
Konisch
Ja
19,500 x g
Videos
  • Eppendorf DNA LoBind Tubes - PCR clean
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf DNA LoBind Tubes - PCR clean
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
      Aktionscode25721
      Gültig bis zum2025-05-01
      Neues Angebot
      Jetzt sparen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24155
      Gültig bis zum2025-04-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen > Volumen (metrisch): 15 ml