Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
Marke: Eppendorf™ 0030122232
93.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem Sie die Bindung von Probe zu Oberfläche mit diesen Röhrchen deutlich reduzieren. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Röhrchen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung.
- Eppendorf™ LoBind™ Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
- Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.
- Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
- Präzise Verschlussdichtung für minimale Verdampfungsraten im Röhrchenformat
- Ausgelegt für bis zu 30.000 × g (25.000 × g für 2,0 ml-Röhrchen) Zentrifugationsdrehzahl für molekularbiologische Anwendungen
Spezifikation
HDPE | |
Klar | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (4 Beutel x 50) | |
Nicht autoklavierbar | |
PCR-frei | |
Schraube | |
Röhrchen | |
PCR-Aufreinigung (unsteril) |
Grau | |
50 mL | |
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen) | |
Unsteril | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
Ja | |
19,500 x g |