Learn More
Dithizon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479076
Dithizon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479076
50 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11479076
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17947.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungsgebiete
Dithizon dient als Indikator für Metalle. Es wird auch als Chelatbildner für Schwermetalle wie Quecksilber und Blei verwendet. Es wird auch zur Beurteilung der Aufreinigung von humanen Pankreasinselpräparaten eingesetzt. Diese werden für Transplantationen bei Patienten mit Typ-1-Diabetes verwendet.
Löslichkeit
In Ethanol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Pyridin löslich. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-10-6
Summenformel C13H12N4S
Molekulargewicht (g/mol) 256.33
MDL-Nummer MFCD00003025
InChI-Schlüssel UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithizone
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-Anilin-3-phenyliminothiourea
Formelmasse 256.33
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog NumberA17947.14,A17947.18
Chargennummer10113484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
Chargennummer10211203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
Chargennummer10175259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
ChargennummerB9617C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17947.06,A17947.14,A17947.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithizon
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dithizon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >