Learn More
Phenylhydrazinhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10367610
Phenylhydrazinhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367610
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10367610
Marke: Thermo Scientific Acros 151551000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-88-1
Summenformel C6H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 144.60
MDL-Nummer MFCD00012924
InChI-Schlüssel JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 60962
IUPAC-Name Phenylhydrazin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 250.0°C to 254.0°C
Farbe Beige-rosa oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5NHNH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 15, 67
Fieser 07,284
Merck Index 15, 7404
Löslichkeitsinformationen (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution
Formelmasse 144.61
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number151555000,151551000
ChargennummerA0450561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number151555000,151551000
ChargennummerA0406960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number151555000,151551000
ChargennummerA0409057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number151555000,151551000
ChargennummerA0405823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number151555000,151551000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Phenylhydrazinhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >