Learn More
Copan Italia™ Einweg-Pasteurpipetten
Artikelnummer. p-8000145
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
7 ml
Saugvolumen (metrisch):
3.5 ml
Packungsgröße:
400 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11705769
Marke: Copan Italia™ 204C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Copan Italia™ Einweg-Pasteurpipetten eignen sich für biologische Flüssigkeiten sowie die meisten Säuren. Ihre geringe Oberflächenhaftung führt zu einem geringeren Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen.
  • Unzerbrechlich
  • Kann versiegelt und tiefgefroren werden
  • Verwendbar in flüssigem Stickstoff
  • Steril
  • Polyethylen LDPE
Spezifikation
Saugvolumen (metrisch) 3.5 ml
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material LDPE
Tropfen/ml 22
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer und die sichere Dispensierung von Flüssigkeiten in allen Arten von Labors
Skala Ja
Menge 400/Packung
Volumen (metrisch) 6 ml
Länge (metrisch) 230 mm
Typ Pasteur-Pipette
Einwegprodukt Ja