Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
21.00 € - 41.90 €
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
---|---|
Produkttyp | Trichter für Pulver |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17520846
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6005 |
Weiß | Polystyrol | Unsteril |
21.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17530846
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6006 |
Weiß | Polystyrol | Steril |
31.90 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17540846
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6007 |
Blau | Polystyrol | Steril |
31.90 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17550846
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-6008 |
Blau | Polystyrol, nachweisbar | Steril |
41.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17570846
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0041 |
Weiß | Bio-PE | Unsteril |
24.55 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17590846
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1041 |
Weiß | Bio-PE | Steril |
37.50 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zum einfachen und sicheren Umfüllen
- Weite Öffnung verhindert das Verstopfen
- Hilfsmittel für Labore, im Reinraum oder bei der Probenahme
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA Richtlinien
Spezifikation
100 mm | |
Trichter für Pulver |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™