Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
Marke:  Buerkle™ 5379-0041
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17570846
  • 24.55 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für eine einfache und zuverlässige Übertragung
  • Weite Öffnung verhindert Verstopfungen
  • Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Bio-PE
Füllen von Flüssigkeiten
Trichter für Pulver
10 mm
Weiß
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer242296 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number5379-0041
Chargennummer241771 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/05/2024 Catalog Number5379-0041
Chargennummer216082 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2022 Catalog Number5379-0041
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™ > Farbe:Weiß; Material:Bio-PE; Sterilität:Unsteril