Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17590846 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Material:
Bio-PE
Polystyrol
Polystyrol, nachweisbar
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17590846
Marke: Buerkle™ 53791041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
  • Für eine einfache und zuverlässige Übertragung
  • Weite Öffnung verhindert Verstopfungen
  • Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 25 mm
Material Bio-PE
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Pulvern, Granulaten und Suspensionen
Sterilität Steril
Produkttyp Trichter für Pulver