Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
Marke:  Buerkle™ 5378-6005
18.77 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17520846
  • 21.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für eine einfache und zuverlässige Übertragung
  • Weite Öffnung verhindert Verstopfungen
  • Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Polystyrol
Übertragung von Pulvern, Granulaten und Suspensionen
Trichter für Pulver
25 mm
Weiß
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast™ / SteriPlast™ > Farbe:Weiß; Material:PS; Sterilität:Unsteril