Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
DISPENSMAN™ ist ein Flaschenaufsatz-Dispenser für die bequeme, sichere und präzise Bereitstellung gängiger Laborlösungen und die Abgabe von Lösungsmitteln.
Marke: Gilson F110104
589.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Genaues und reproduzierbares Dispensieren: Flüssigkeiten lassen sich schnell und einfach mit einer genauen Volumeneinstellung dispensieren. Der integrierte Rekalibrierungsmechanismus gewährleistet Reproduzierbarkeit. Flüssigkeitsverluste werden durch die Rückführposition und das Rückführventil zum Entlüften vermieden.
- Sicher und einfach in der Anwendung: Achten Sie auf die Sicherheit von Labortisch und anderen Geräten mithilfe des Antitropfsystems und der Rückführung von Flüssigkeit in die Flasche nach dem Gebrauch. Der Schieberegler ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und Volumenanpassung.
- Flexibel
- Anpassbar an jede Art von Flüssigkeit mit einfacher Kalibrierung
Spezifikation
±0.15 | |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 8655-5 | |
2.2 g/cm³ | |
Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass | |
None | |
Bottled Liquids | |
0.5 mL | |
Dispensman | |
≤0.025 | |
Yes | |
Unsteril | |
<15°C and >40°C | |
0.85 oz. | |
8 in. | |
1 |
90° | |
Autoklavierbar | |
White, Blue | |
1 | |
25 mL | |
Dispensing bottled liquids | |
Dispenser | |
600 mbar | |
Straight | |
1 | |
Bar with Nozzle | |
<59°F and >104°F | |
500 mm²/s max | |
1 Jahr | |
20 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
9Minuten
58Sekunden
47