Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
DISPENSMAN™ ist ein Flaschenaufsatz-Dispenser für die bequeme, sichere und präzise Bereitstellung gängiger Laborlösungen und die Abgabe von Lösungsmitteln.
Marke: Gilson F110105
657.90 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Genaues und reproduzierbares Dispensieren: Flüssigkeiten lassen sich schnell und einfach mit einer genauen Volumeneinstellung dispensieren. Der integrierte Rekalibrierungsmechanismus gewährleistet Reproduzierbarkeit. Flüssigkeitsverluste werden durch die Rückführposition und das Rückführventil zum Entlüften vermieden.
- Sicher und einfach in der Anwendung: Achten Sie auf die Sicherheit von Labortisch und anderen Geräten mithilfe des Antitropfsystems und der Rückführung von Flüssigkeit in die Flasche nach dem Gebrauch. Der Schieberegler ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und Volumenanpassung.
- Flexibel
- Anpassbar an jede Art von Flüssigkeit mit einfacher Kalibrierung
Spezifikation
±0.3 | |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 8655-5 | |
2.2 g/cm³ | |
Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass | |
None | |
Bottled Liquids | |
1 mL | |
Dispensman | |
≤0.050 | |
Yes | |
Unsteril | |
<15°C and >40°C | |
1.7 oz. | |
8 in. | |
1 |
90° | |
Autoklavierbar | |
White, Blue | |
1 | |
50 mL | |
Dispensing bottled liquids | |
Dispenser | |
600 mbar | |
Straight | |
1 | |
Bar with Nozzle | |
<59°F and >104°F | |
500 mm²/s max | |
1 Jahr | |
20 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser > DISPENSMAN 50 mL, 5-50 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur