Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15478063 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, Rezirkulationsventil mit optionalem Rezirkulationsschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 32-33, GL38, S40)
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,5 bis 5 ml
0.1 bis 1 ml
1 bis 10 ml
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Schritten:
0.005 ml
0.01 ml
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
Genauigkeit:
0.5 % (10 μl)
0.5 % (125 μl)
0.5 % (250 μl)
0.5 % (25 μl)
0.5 % (50 μl)
0.6 % (6 μl)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15478063
Marke: BRAND™ 4600310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Für allgemeine Dosieranwendungen konzipiert.
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Entwickelt für g
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • DE-M-Kennzeichnung
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.6 % (6 μl)
Winkel 90°
Produkttyp Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar bei 121 °C
Zertifizierung/Konformität Zertifikate: ISO 9001
Farbe Rot
Dichte Up to 2.2 g/cm3
Beschreibung Ohne Umwälzventil
Volumen (metrisch) 0.1 bis 1 ml
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Enthält Flaschenaufsatzspender Dispensette S,ein Flaschenadapter mit GL 45-Gewinde, eine DE-M-Kennzeichnung, ein Leistungszertifikat, ein teleskopierbarer Füllschlauch, ein Montagewerkzeug sowie Polypropylenadapter (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Schritten 0.005 ml
Präzision 0.1% (1μL)
Temperatur (angloamerikanisch) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisch) 15°C to 40°C
Viskositätsbewertung Up to 500 mm 2/s