Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
GREENER_CHOICE
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Für allgemeine Dosieranwendungen konzipiert.
Marke:  BRAND™ 4600351
565.49 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15488073
  • 703.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Entwickelt für g
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • DE-M-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 % (125 μl)
Autoklavierbar bei 121 °C
Rot
2,5 bis 25 ml
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Dispenser
Zertifikate: ISO 9001
Mit Umwälzventil
Digital
0.1 ml
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:56
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:56
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
  • Brand Dispensette S Cleaning
    Brand Dispensette S Cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Startup (DE)
    Brand Dispensette S Startup (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:31
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:31
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Startup (DE)
  • Brand Dispensette S Teaser
    Brand Dispensette S Teaser
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Teaser
  • Brand Dispensette S Startup
    Brand Dispensette S Startup
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Startup
  • Brand Dispensette S Accessories (DE)
    Brand Dispensette S Accessories (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:53
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:53
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories (DE)
  • Brand Dispensette S Teaser (DE)
    Brand Dispensette S Teaser (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Teaser (DE)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Catalogs
Instructions
Manuals
Name des Produkts
BRAND™ Dispensette™ S Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser > Mit Umluftventil; Volumen:2,5 bis 25 ml