Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer Oligonukleotide.
Marke:  Thermo Scientific™ 082508
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15149673
  • 2193.94 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
  • Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
  • Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Phosphorothioat-Reinheit für Assays
  • Selektivitätskontrolle mit pH-Wert, Salz und Lösungsmittel
  • Lösen Sie RNA mit abweichenden Verknüpfungen (2‘ bis 5') von normaler SSRNA auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
UltiMate 3000 Titanium System
10000 psi (690 bar)
2,5 bis 12,5
Each
Quaternäres Ammonium
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
4,6 mm
50 mm
4 μm
Nicht porös
85 °C
DNAPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer002112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082508
Chargennummer002117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082508
Chargennummer002120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082508
Chargennummer002122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082508
Chargennummer002127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082508
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen > Partikelgröße: 4 μm; 50 x 4,6 mm ID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.