Learn More
Dimethylsulfoxid (99 %rein), MP Biomedicals Artikelnummer.: 11481601
Dimethylsulfoxid (99 %rein), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11481601 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
0.1 l
Click to view available options
Menge:
0.1 l
Artikelnummer. 11481601
Marke: MP Biomedicals 0219018680
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dimethyl Sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
  • Dimethyl sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
  • A solvent for many organic and inorganic compounds including fats, carbohydrates, dyes, resins, and polymers.
  • Used in antifreeze or hydraulic fluids and as a cryopreservative for cell cultures.
  • Used in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
  • Used as a PCR cosolvent to help improve yields, especially in long PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid [DMSO]
Namenshinweis 99+ % Reinheitsgrad
CAS 67-68-5
Menge 0.1 l
Summenformel C2H6OS
MDL-Nummer MFCD00002089
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid (99 %rein), MP Biomedicals >