Learn More
Faithful™ Zähler für Differenzialblutzellen
Encompass
Manueller Stufenregler mit haltbarem Außengehäuse aus ABS-Kunststoff. Der Faithful™ Differenzialblutzellzähler eignet sich ideal für die Klassifizierung und Zählung von weißen Blutkörperchen.
N.V.
Spezifikation
Anzahl Schlüssel 5 Tasten
Enthält Zähler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10541514
Encompass
Unterlagen ansehen
Faithful™
DBC9
320 x 80 x 50 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10405175
Encompass
Unterlagen ansehen
Faithful™
DBC6
250 x 80 x 50 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • ABS-Außenhülle hält Aufprall aus.
  • Farbdiagramme von weißen Blutkörperchen werden mitgeliefert.
  • Glocke ertönt, wenn die Gesamtzahl der Aufnahmen 100 % erreicht.
  • Reset-Knopf löscht alle Zahlen.
  • Qualitäts-Kennzeichnung: ISO 9001, ISO 13485
Spezifikation
Spezifikation
5 Tasten
Zähler
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Faithful™ Zähler für Differenzialblutzellen