Learn More
Faithful™ Zähler für Differenzialblutzellen
Manueller Stufenregler mit haltbarem Außengehäuse aus ABS-Kunststoff. Der Faithful™ Differenzialblutzellzähler eignet sich ideal für die Klassifizierung und Zählung von weißen Blutkörperchen.
Marke: Faithful™ DBC6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ABS-Außenhülle hält Aufprall aus.
- Farbdiagramme von weißen Blutkörperchen werden mitgeliefert.
- Glocke ertönt, wenn die Gesamtzahl der Aufnahmen 100 % erreicht.
- Reset-Knopf löscht alle Zahlen.
- Qualitäts-Kennzeichnung: ISO 9001, ISO 13485
Spezifikation
5 Tasten | |
250 x 80 x 50 mm | |
Zähler |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Faithful™ Zähler für Differenzialblutzellen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur