Learn More
Faithful™ Zähler für Differenzialblutzellen
Manueller Stufenregler mit haltbarem Außengehäuse aus ABS-Kunststoff. Der Faithful™ Differenzialblutzellzähler eignet sich ideal für die Klassifizierung und Zählung von weißen Blutkörperchen.
Marke:  Faithful™ DBC9
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10541514
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ABS-Außenhülle hält Aufprall aus.
  • Farbdiagramme von weißen Blutkörperchen werden mitgeliefert.
  • Glocke ertönt, wenn die Gesamtzahl der Aufnahmen 100 % erreicht.
  • Reset-Knopf löscht alle Zahlen.
  • Qualitäts-Kennzeichnung: ISO 9001, ISO 13485
Spezifikation
Spezifikation
5 Tasten
320 x 80 x 50 mm
Zähler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Faithful™ Zähler für Differenzialblutzellen