Learn More
Restek™ Rtx™-1701 Capillary Columns
Artikelnummer. 12968439
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Artikelnummer. 12968439
Marke: Restek™ 12024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
General-Purpose Columns for Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds
  • Mix of cyano and phenyl functional groups increase polarity
  • Offers a different elution order relative to less polar Rtx™-1 or Rtx™-5 columns
  • Ideal for confirmation analysis in combination with an Rtx™-35 or Rtx™-5 column
  • Polymer is fully characterized to ensure long-term reproducibility, column-to-column consistency, and low bleed
  • For Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds
Spezifikation
Max. Temperatur 350 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Cyano and Phenyl
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Rtx™-1701
USP-Typ G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) Crossbond™, Oxygenates Analysis, PCB-Kongener-Analysen, Pestizidanalyse
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich -20°C to +280°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Stainless Steel
Polarität Mid polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.