Learn More
Diethylether, technisch, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13447576
Diethylether, technisch, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13447576
5 L, Metallfass
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Metallfass
Artikelnummer. 13447576
Marke: Thermo Scientific Acros 444260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116,0 °C
CAS 60-29-7
Dichte 0.7140g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Menge 5 L
Flammpunkt −45°C
Verpackung Metallfass
Brechungsindex 1.3510 to 1.3530
Relative Dichte 0.714
Summenformel C4H10O
Strukturformel (CH3CH2)2O
MDL-Nummer MFCD00011646
Viskosität 0.2448 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,3861
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid,miscible with lower aliphatic alcohols,benzene,,chloroform,petroleum ether and many oils
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Formelmasse 74.12
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number444260050
ChargennummerA0448821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number444260050
ChargennummerA0398972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number444260050
ChargennummerA0415980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number444260050
ChargennummerA0442458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog Number444260050
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylether, technisch, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >