Learn More
Dichlorprop-Butotyl, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15921141
Dichlorprop-Butotyl, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15921141 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Artikelnummer. 15921141
Marke: Honeywell Fluka R129925MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 53404-31-2
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg geliefert
Zur Verwendung mit (Anwendung) HERBIZIDE
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlorprop-Butotyl, Honeywell Fluka™ >