Learn More
Florisil™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15545266
Florisil™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545266
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 15545266
Marke: Thermo Scientific Acros 457735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil™
CAS 1343-88-0
Menge 500 g
Summenformel MgO3Si
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: unlöslich.
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
Formelmasse 100.39
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2024 Catalog Number457735000
ChargennummerA0463240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number457735000
ChargennummerA0456644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number457735000
ChargennummerA0405931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number457735000
ChargennummerA0441630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2022 Catalog Number457735000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Florisil™, Thermo Scientific Chemicals >