Learn More
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10137580
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10137580
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10137580
Marke: JT Baker 7053.2500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Exceeds ACS Specifications
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene chloride
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Specifications
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 1.322 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 39.8°C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >