Learn More
Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl acetate |
Schmelzpunkt | -83.5°C |
Dichte | 0.9020g/mL |
Siedepunkt | 75.0°C to 78.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | −4°C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.3710 to 1.3740 |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2419597 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2401642 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2523830 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2400022 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2404441 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl acetate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.