Learn More
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10127611
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10127611
1 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Metallkanister
Artikelnummer. 10127611
Marke: Fisher Chemical D/1850/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Schmelzpunkt -97 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 39°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 350mbar at 20°C
Viskosität 0.43 mPaS at 20°C
Formelmasse 84.93g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberD/1850/15,D/1850/PC21,D/1850/27,D/1850/25Z,D/1850/25,D/1850/17X,D/1850/17Z,D/1850/21S,D/1850/21,D/1850/08,D/1850/PB17,D/1850/17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical >