Learn More
Hexane, AR-zertifiziert für die Analyse, 95 % N-Hexan, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10783601 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10783601
Marke: Fisher Chemical H/0355/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C6H14, CAS-Nummer-92112-69-1, Hexane, Dipropyl, Gettysolve-b, Skellysolve b, Esani, n-Hexan, Heksan, Hexylhydrid, Hexanen, Hexan, 5 l, 69 °C, CHEBI:29021, farblos, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 9520, 86,178, Metallgehäuse, flüssig, 8058, CCCCCC, 2.97, 160 mbar bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009520
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 69°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 160mbar at 20°C
Viskosität 0.31 mPaS at 20°C
Formelmasse 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanes, approx. 95% n-hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexane