Learn More
Corning™ Unsterile Deep-Well-Platte für Lagerung und Entnahme
Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet.
510.00 € - 1785.00 €
Spezifikation
Deckel | Ohne Deckel |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Wellform | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16852250
|
Corning™
3859 |
Rund | 1 ml | N/A | ||||||
16862250
|
Corning™
3866 |
Rund | 2 ml | N/A | ||||||
16872250
|
Corning™
3947 |
Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | 2 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Hält Temperaturen bis -80°°C stand
Spezifikation
Ohne Deckel | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Durchscheinend |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Unsterile Deep-Well-Platte für Lagerung und Entnahme