Learn More
Molecular Probes™ CyQUANT™ Cell Lysis Buffer (20X)
CyQUANT™ Zelllysepuffer – 20faches Konzentrat
Marke:  Molecular Probes™ C7027
160.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11580166
  • 240.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Das CyQUANT™ Zelllysepufferkonzentrat ist separat vom CyQUANT Zellproliferations-Assay-Kit (C7026) erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Assays
Puffer
CyQUANT™
Zelllysepuffer
CyQUANT™ Zelllysepuffer (20-fach)
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Flüssig
50 ml
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3086953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberC7027
Chargennummer2765668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2024 Catalog NumberC7027
Chargennummer2528087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog NumberC7027
Chargennummer2462706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog NumberC7027
Chargennummer2298132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2021 Catalog NumberC7027
Name des Produkts
Molecular Probes™ CyQUANT™ Cell Lysis Buffer (20X) > 50 ml