Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
570.00 € - 3945.00 €
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Bodenform Flach
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Enthält Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11512254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011258
Laborflansch 100 500 ml
680.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11522254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011270
Laborflansch 100 1000 ml
731.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11532254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011273
Laborflansch 100 2000 ml
761.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11542254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011276
Laborflansch 100 3 l
1235.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11552254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011279
Laborflansch 100 4000 ml
1330.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11512264
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011488
Laborflansch 150 10000 ml
3170.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11522264
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011494
Laborflansch 150 20000 ml
3945.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11562254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011473
Laborflansch 150 2000 ml
1290.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11582254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011479
Laborflansch 150 4000 ml
1415.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11572254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011476
Laborflansch 150 3 l
1340.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11592254
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011482
Laborflansch 150 5000 ml
1510.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11502264
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011485
Laborflansch 150 6000 ml
1680.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11542264
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011588
Laborflansch 200 10000 ml
3775.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11582244
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06011158
Laborflansch 60 500 ml
570.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Graduierung und Laborflansch (LF)
  • Mit flacher Boden und zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
  • Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Reaktionsgefäß
Flach
Borosilikatglas, Duran Glas
Zylinder
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel