Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
208.82 € - 1547.60 €
Spezifikation
Beschreibung | DURAN™ Schläuche |
---|---|
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
Produkttyp | Reaktionsgefäß |
Form | Zylinder |
Bodenform | Flach |
Produktcode | Marke | Enthält | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11562164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000273 |
Laborflansch 100 | 2000 mL |
304.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11572164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000276 |
Laborflansch 100 | 3 L |
381.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11582164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000279 |
Laborflansch 100 | 4 L |
446.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11562174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000494 |
Laborflansch 150 | 20 L |
1367.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11592164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000473 |
Laborflansch 150 | 2000 mL |
557.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11512174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000479 |
Laborflansch 150 | 4 L |
601.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11522174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000482 |
Laborflansch 150 | 5 L |
625.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11532174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000485 |
Laborflansch 150 | 6 L |
675.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11572174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000588 |
Laborflansch 200 | 10 L |
1335.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11582174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000594 |
Laborflansch 200 | 20 L |
1547.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11512164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000158 |
Laborflansch 60 | 500 mL |
208.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Zylinder |