Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000279
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 100 | |
Zylinder | |
160 mm |
4 L | |
350 mm | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |