Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 200 | |
Zylinder | |
315 mm |
20 L | |
440 mm | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |