Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000158
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 60 | |
Zylinder | |
65 mm |
500 mL | |
230 mm | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |