Learn More
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Beschreibung
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit.Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
- Außergewöhnliche Weithalsflaschen mit Einlage und Verschluss
- Gerippte Schutzkappe für besseren Griff
- Auslaufsicher
- Geeignet für Lebensmittel gemäß Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 und Kommissionsverordnung (EU) 10/2011
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 70 ml |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 36 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Pulver, Feststoffe, cremige oder halbfeste Stoffe, Kristalle und hygroskopische Stoffe. |
Enthält | Einsatz und gerippte Kappe |
Material | HDPE |
Zertifizierung/Konformität | EG-Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011 |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 60 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Zylinderförmige Gläser mit geriffeltem Verschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur