Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile gerade Behälter aus Polypropylen mit roten Polyethylen-Verschlusskappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Beschreibung
- Spritzguss-Polypropylen
- Auslaufsicherer roter Polyethylen-Schraubdeckel
- Garantierte Sterilität 10–3
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,02 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Rot |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Durchmesser (metrisch) | 33 mm |
Verschlusstyp | Auslaufsichere Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ sterile gerade Behälter aus Polypropylen mit roten Polyethylen-Verschlusskappen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur