Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss Artikelnummer.: 10473121
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10473121
1000 ml, 120 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Artikelnummer. 10473121
Marke: Thermo Scientific™ 21180032
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In diesen chemisch hoch beständigen, geradwandigen, durchsichtigen PPCO-Weithalsgläsern können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern.
In den geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern. Die vielseitigen, durchscheinenden Dosen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt autoklaviert werden.
Eigenschaften:
  • Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und die vollständige Entnahme von Proben.
  • Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel.
  • Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche für besseres Stapeln.
  • Die Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
  • Bei den Größen 500 ml und 1 l den Verschluss abnehmen und separat autoklavieren.
  • Dosen aus Polypropylen-Copolymer sind nicht flüssigkeitsdicht und werden daher nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.41 in.
Enthält Polypropylen-Kappen
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Halsinnendurchmesser (metrisch) 112 mm
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Gewicht (metrisch) 4,48 kg
Klarheit Durchscheinend
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 151 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Verschlussgröße 120 mm
Durchmesser (metrisch) 112 mm
Verschlusstyp Kappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421220 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2025 Catalog Number2118-0032
Chargennummer1421632 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number2118-0032
Chargennummer1419166 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number2118-0032
Chargennummer1417657 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number2118-0032
Chargennummer1414178 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog Number2118-0032
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss >