Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
Kundenspezifische TaqMan™ Probe
Marke: Applied Biosystems™ 4316033
617.32 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose among FAM™, VIC™, TET™, and NED™ as reporters. Probes are HPLC-purified.
Spezifikation
MGB-NFQ | |
1 Röhrchen mit einer doppelt markierten Sonde in Lösung. Bei -15 bis -25 °C lagern |
|
Tube | |
Nachhaltige Verpackung | |
VIC | |
TaqMan Sonde | |
HPLC | |
Raumtemperatur |
FAM, NED, TET, VIC | |
Flüssig | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
Keine | |
TaqMan™ | |
HPLC | |
20,000 pmol Scale | |
Real-Time PCR (qPCR) |