Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075789 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
5'-Primer-Modifizierung:
FAM, NED, TET, VIC
Menge:
20,000 pmol Scale
50,000 pmol Scale
6.000 pmol-Skala
Packungsgröße:
1 Stück
50000 Pikomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12005030
Marke: Applied Biosystems™ 4316034
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische TaqMan™ Probe
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Kundenspezifische TaqMan™ Sonden sind doppelt markierte Primer, die für jede Echtzeit-PCR-Anwendung geeignet sind. Die Sonden binden einen 5'-Reporter-Farbstoff und einen nicht fluoreszierenden 3'-Quencher/Minor Groove Binder (MGB) ein. Wählen Sie zwischen FAM™, VIC™, TET™ und NED™ als Reporter. Die Sonden sind HPLC-gereinigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
3'-Primer-Modifizierung MGB-NFQ
5'-Primer-Modifizierung FAM, NED, TET, VIC
Form Flüssig
Format Tube
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Interne Sondenmodifikation Keine
Marker oder Farbstoff FAM, VIC, NED, TET
Produktlinie TaqMan
Produkttyp TaqMan Sonde
Reinigungsverfahren HPLC
Reinheits- oder Qualitätsgrad HPLC
Menge 6.000 pmol-Skala
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)