Learn More
Applied Biosystems™ Kundenspezifischer TaqMan™ Genexpressionsassay, FAM
Die kundenspezifische Version des vorgefertigten Echtzeit-PCR 5' Nuklease TaqMan Assays zur relativen Quantifizierung der RNA-Expression
Marke: Applied Biosystems™ 4332079
1477.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan™ Expression-Assays sind die kundenspezifische Version unserer vorgefertigten Echtzeit-PCR 5' Nuklease TaqMan™ Assays für die relative Quantifizierung der RNA-Expression. Stellen Sie uns eine Target-Sequenz zur Verfügung oder reichen Sie Primer-/Sondensequenzen Ihres eigenen Designs mit unserem benutzerdefinierten Assay-Design-Tool ein.
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Nachhaltige Verpackung | |
Kundenspezifische TaqMan-Genexpression | |
Raumtemperatur | |
2900 reactions, made to order |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
L (2900 reactions), made to order | |
60X |