Learn More
Applied Biosystems™ Kundenspezifischer TaqMan™ Genexpressionsassay, FAM
Die kundenspezifische Version des vorgefertigten Echtzeit-PCR 5' Nuklease TaqMan Assays zur relativen Quantifizierung der RNA-Expression
473.00 € - 1672.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
Produktlinie | TaqMan™ |
Produkttyp | Kundenspezifische TaqMan-Genexpression |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15399745
|
Applied Biosystems™
4331348 |
S (360 reactions), made to order |
473.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15576590
![]() |
Applied Biosystems™
4332078 |
M (750 reactions), made to order |
954.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15551034
![]() |
Applied Biosystems™
4332079 |
L (2900 reactions), made to order |
1672.00 €
60 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Einfach zu verwenden: Geben Sie einfach Ihre gewünschte Zielsequenz an oder geben Sie eigene Primer-/Sondensequenzen ein, und schon sind Sie bereit, RNA-Expressionsstudien an jeder codierenden oder nichtcodierenden RNA in jedem Organismus durchzuführen
- Jeder kundenspezifische Assay besteht aus einer Mischung aus Vorwärtsprimer, Rückwärtsprimer und FAM™-farbstoffmarkierter TaqMan MGB-Sonde
- Entwickelt für die zweistufige RT-PCR unter universellen Oligo-Konzentrationen und thermischen Zyklusbedingungen
- Fügen Sie einfach TaqMan Master Mix und Ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative RNA-Expressionsdaten zu erzeugen
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Nachhaltige Verpackung | |
Kundenspezifische TaqMan-Genexpression |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Raumtemperatur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Kundenspezifischer TaqMan™ Genexpressionsassay, FAM