Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten
Beschreibung
Fisherbrand™ Einwegbecken für Pipetten werden in leicht zu öffnenden Beuteln verpackt, um Kontaminationsrisiken zu verringern. Diese praktischen Becken lassen sich leicht reinigen.
- Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
25 ml-Well-Becken
- Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
- Die abgewinkelten Seiten und der V-förmige Boden ermöglichen die einfache Entnahme der Probenlösung
- Das Becken besteht aus durchsichtigem PVC; steril (bei ungeöffneter Verpackung)
- Abmessungen: L 5,75 × B 2,75 × H 1,00 in. (14,0 × 7,0 × 2,5 cm)
- Das vielseitige Design bietet ausreichend Freiraum für 4-, 8- und 12-Kanalpipetten jeder Art.
- Ideal für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Röhrchen und Deepwell-Blöcke
- Abmessungen: L 5,75 × B 3,5 × H 1,25 in. (14,6 × 9,0 × 3,2 cm)
Spezifikation
Klar | |
14.6 x 7 x 2.54 cm (5.75 x 2.75 x 1 in.) | |
Steril | |
1 in. | |
5,75 in. | |
Einzeln verpackt | |
7 cm |
50 ml | |
Polystyrol | |
Pipettierreservoir | |
2.54 cm | |
14.6 cm | |
2,75 in. | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten > 50 ml; Polystyrol; steril; einzeln verpackt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur