Learn More
Axygen™ Axygen™ Spitzen-Nachfüllsystem
Pipettenspitzen im Axygen™ Stil und in Universalform in einfach zu beladenen Nachfüllgestellen
Marke: Axygen™ RFL-1200-C
46.42 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die graduierte 200 μl-Spitze ermöglicht eine Sichtprüfung des aufgezogenen Volumens
- Der Spitzeneinsatz «rastet« im Gestell ein und sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine einfachen Identifikation der Spitzen
- Volumen: 10, 20 und 1200 μl
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-sicher
- Leere Nachfüllgestelle separat erhältlich (14-222-439, -440)
Spezifikation
1200 μl | |
Durchsichtig | |
Racks | |
96 Spitzen/Gestell, 8 Gestelle/Packung, 6 Packungen/Karton |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Universal | |
Nein |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31