Learn More
Invitrogen™ Custom Primer
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3' und 5' Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 μmol zu entwerfen.
Marke: Invitrogen™ 10629061
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Tool, um ein individuelles DNA-Oligonukleotid mit einer beliebigen 3' und 5' Modifikation in einer Größenordnung von 25 nmol bis 10 µmol zu entwerfen. Wählen Sie die gewünschte Aufreinigungsmethode (normale oder Umkehrphasenchromatographie, HPLC oder PAGE).
Spezifikation
10 nmol |